Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
189530250 189531000 189535000
ACRO189530250EA 59.7 EUR
ACRO189530250 ACRO189531000 ACRO189535000
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 95%
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate
Appearance: White to off-white Crystalline solid
Formula: C₉H₁₆O₆
MW: 220,221 g/mol
Pto. de fusión: 45…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009130
Núm. CAS: 20605-01-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 52 °C
GC ≥94 %
Titration with HClO4 97.0 to 102.0 %