Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Oxo-3-phenylpropionic acid sodium salt monohydrate, Sodium phenylpyruvate monohydrate, Sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate monohydrate
189730050 189730250
ACRO189730050EA 57 EUR
ACRO189730050 ACRO189730250
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate
Appearance: White to light yellow Powder
Formula: C₉H₇NaO₃·H₂O
Pto. de fusión: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149109
Núm. CAS: 122049-54-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 12 % (K.F.)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %