Aluminio óxido básico Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A Chromatography
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
189990010 189990051 189990250
ACRO189990010EA 103 EUR
ACRO189990010 ACRO189990051 ACRO189990250
Aluminio óxido básico Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A Chromatography
Aluminium oxide basic
Formula: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Pto. Ebullición: 2977 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2030 °C
Densidad: 3.97 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 8.5 to 10.5 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %