Chromeazurol S (Mordant blue 29)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dichlorodimethyl-sulphoxy-fuchsonedicarboxylic acid sodium salt, 5-((3-Carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)(2,6-dichloro-3-sulphophenyl)methyl)-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid,trisodium salt, Mordant Blue 29, 5-((3-Carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)(2,6-dichloro-3-sulphophenyl)methyl)-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid, trisodium salt, Chrome Azurol S
190050250 190051000
ACRO190050250EA 117 EUR
ACRO190050250 ACRO190051000
Chromeazurol S (Mordant blue 29)
Chromeazurol S (Mordant blue 29)
CAS No.: 1667-99-8
Formula: C₂₃H₁₆Cl₂O₉S
MW: 605.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001615
Núm. CAS: 1667-99-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV Lambda max 424 to 436 nm (c=0.03 g/l in H2O)