Mercurochrome Hg 24-27% 24-27% Hg
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
190110250 190111000
ACRO190110250EA 88.4 EUR
ACRO190110250 ACRO190111000
Mercurochrome Hg 24-27% 24-27% Hg
Mercurochrome
Appearance: Green Glistening crystals or granules or scales
Formula: C₂₀H₈Br₂HgNa₂O₆
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013081
Núm. CAS: 129-16-8
UN: 2026
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Glistening crystals or granules or scales
Assay 18 to 22.5 % (Br2)