Tropaeolin O, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Sodium 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonate, 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonic Acid Sodium Salt, Acid Orange 6, Resorcinol Yellow
190180250
190181000
ACRO190180250EA
78.7
EUR
ACRO190180250
ACRO190181000
Tropaeolin O, puro
Tropaeolin O
CAS No.: 547-57-9
Formula:
C₁₂H₉N₂O₅SNa MW: 316,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007499 Núm. CAS: 547-57-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Rust brown to dark brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (in water) Passes test |
Visual transition interval | from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange) |