Ponceau Xylidine, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: CI 16150
190260250 190261000
ACRO190260250EA 98.4 EUR
ACRO190260250 ACRO190261000
Ponceau Xylidine, puro
Ponceau Xylidine
CAS No.: 3761-53-3
Formula: C₁₈H₁₆N₂O₇S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003897
Núm. CAS: 3761-53-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies