Poly(methyl methacrylate), M.W. ∼15000 (GPC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
190690500 190691000
ACRO190690500EA 160 EUR
ACRO190690500 ACRO190691000
Poly(methyl methacrylate), M.W. ∼15000 (GPC)
Poly(methyl methacrylate)
Appearance: White Beads
Formula: C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n)
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134349
Núm. CAS: 9011-14-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Additional info bead size (typically): 10 to 100 micron