Ethyl cellulose, 22 cps 48% (ethoxyl content)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ethylcellulose
190972500 190975000 190970025
ACRO190972500EA 107 EUR
ACRO190972500 ACRO190975000 ACRO190970025
Ethyl cellulose, 22 cps 48% (ethoxyl content)
Ethyl cellulose
CAS No.: 9004-57-3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131037
Núm. CAS: 9004-57-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 49.5 % (Ethoxyl)
Viscosity 18 to 24 cP (5% soln. in 80/20 toluene/ethanol, 25°C)