Fast Blue BB base 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide, N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide, Azoic Diazo No. 20, Fast blue BB, C.I. 37175, Azoic diazo component 20 (base)
191570250 191571000
ACRO191570250EA 122 EUR
ACRO191570250 ACRO191571000
Fast Blue BB base 98%, puro
Fast Blue BB base
Appearance: Grey to brown Powder and/or chunks
Formula: C₁₇H₂₀N₂O₃
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009091
Núm. CAS: 120-00-3
UN: 3143
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %