Fluorescamine, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Fluram, 4-Phenyl-3H,3'H-spiro[furan-2,1'-isobenzofuran]-3,3'-dione, 4-Phenylspiro[furan-2(3H),1'-phthalan]-3,3'-dione
191670250 191671000 191675000 191670025
ACRO191670250EA 63.6 EUR
ACRO191670250 ACRO191671000 ACRO191675000 ACRO191670025
Fluorescamine, puro
Fluorescamine
CAS No.: 38183-12-9
Formula: C₁₇H₁₀O₄
MW: 278,26 g/mol
Pto. de fusión: 155…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005928
Núm. CAS: 38183-12-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 157 °C
Specific extinction E (1%/1cm) ≥900 (235 nm, ether)
Suitability fluorescence ind. for prim. amines and amino acids