Janus green B, pure, high purity tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
191680050 191680250
ACRO191680050EA 73.4 EUR
ACRO191680050 ACRO191680250
Janus green B, pure, high purity tinción biológica
Janus green B
CAS No.: 2869-83-2
Formula: C₃₀H₃₁ClN₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011758
Núm. CAS: 2869-83-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %