Ruthenium red tetrahydrate, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: AMMONIATED RUTHENIUM OXYCHLORIDE, RUTHENIUM CHLORIDE OXIDE, AMMONIATE, Ruthenium(6+),tetradecaamminedi-m-oxotri-, hexachloride, tetrahydrate(9CI)
191730010 191730050
ACRO191730010EA 127 EUR
ACRO191730010 ACRO191730050
Ruthenium red tetrahydrate, puro
Ruthenium red tetrahydrate
CAS No.: 12790-48-6
Formula: Cl₆H₄₂N₁₄O₂Ru₃·4H₂O
MW: 858,42 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00167176
Núm. CAS: 12790-48-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red-purple Crystalline powder
Assay 34.6 to 36.1 % (Ru)
UV Lambda max 530 to 536 nm
Molar extinction coefficient ≥8000 l/(mole.cm) (lambda max., 0.02 g/l H2O)