Polipropilenglicol, M.W. ∼ 425
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
192152500 192155000 192150025
ACRO192152500EA 91.4 EUR
ACRO192152500 ACRO192155000 ACRO192150025
Polipropilenglicol, M.W. ∼ 425
Polipropilenglicol
Formula: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
MW: 1025
Pto. Ebullición: 200 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084446
Núm. CAS: 25322-69-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.15 %
Color scale ≤70 APHA
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 250 to 276 mg KOH/g