Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼350
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
192300010 192305000
ACRO192300010EA 265 EUR
ACRO192300010 ACRO192305000
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼350
Polyethylene glycol monomethyl ether
Appearance: Clear liquid
Formula: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: >200 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,09 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084416
Núm. CAS: 9004-74-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Color scale ≤100 APHA
pH 4.5 to 7.5 (5% aq. soln., 25°C)
Hydroxyl value 152 to 168 mg KOH/g