Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼ 750
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
192320010 192325000
ACRO192320010EA 277 EUR
ACRO192320010 ACRO192325000
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼ 750
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4
Formula: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Densidad: 1.09 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084416
Núm. CAS: 9004-74-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Solid or slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Average molecular weight 715 to 785
pH 4.5 to 7.5 (5 % aq. soln., 25°C)