Tetraethylammonium acetate tetrahydrate 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
194940250 194941000 194945000
ACRO194940250EA 65.1 EUR
ACRO194940250 ACRO194941000 ACRO194945000
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate 97+%
Tetraethylammonium acetate tetrahydrate
Appearance: Colorless to white Crystalline powder or crystals
Formula: C₁₀H₃₁NO₆
Pto. de fusión: 40…45 °C
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149993
Núm. CAS: 67533-12-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 %