Paladio 5% on calcium carbonate lead poisoned (3.5% Pb)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
195070100
195070500
ACRO195070100EA
199
EUR
ACRO195070100
ACRO195070500
Paladio 5% on calcium carbonate lead poisoned (3.5% Pb)
Palladium
Formula:
Pd MW: 106.420 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151707 Núm. CAS: 7440-05-3 UN: 3077 ADR: 9 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Grey to grey-black Powder |
Assay | 5 % (Pd) |
Water | ≤5.0 % |
Additional info | poisoned with 3.5% lead |