Paladio 0,5%, on 1/8-inch alumina pellets
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
195080500 195082500 195080010
ACRO195080500EA 168 EUR
ACRO195080500 ACRO195082500 ACRO195080010
Paladio 0,5%, on 1/8-inch alumina pellets
Palladium
Formula: Pd
Pto. Ebullición: 3167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1555 °C
Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Pellets
Assay 0.5 % (Pd)
Loss on drying 1 % (typically)
Additional info loss on abrasion: 3.5%