Paladio, negro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
195150010 195150050
ACRO195150010EA 398 EUR
ACRO195150010 ACRO195150050
Paladio, negro 98%
Palladium
Formula: Pd
MW: 106.420 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Assay ≥97.5 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤25 ppm
Copper (Cu) ≤25 ppm
Gold (Au) ≤50 ppm
Iridium (Ir) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤25 ppm
Lead (Pb) ≤25 ppm
Magnesium (Mg) ≤25 ppm
Platinum (Pt) ≤50 ppm
Rhodium (Rh) ≤50 ppm
Ruthenium (Ru) ≤50 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Silver (Ag) ≤50 ppm