Rodio 5% on activated carbon, seca, en polvo, no reducido
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
195440050 195440250 195440010
ACRO195440050EA 795 EUR
ACRO195440050 ACRO195440250 ACRO195440010
Rodio 5% on activated carbon, seca, en polvo, no reducido
Rodio
Formula: Rh
MW: 102.9 g/mol
Pto. Ebullición: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1960
Densidad: 12.41
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011201
Núm. CAS: 7440-16-6
Índice Merck: 12,08353
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey-black to black Powder
Assay 4.5 to 5.5 % (Rh)
Particle Size/Sieve analysis <128 um: 99%
Additional info 128 um: 99%