Ácido polifosfórico (≥84% P₂O₅), puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
196950010 196950025
196950010.EA 106 EUR
196950010. 196950025.
Ácido polifosfórico (≥84% P₂O₅), puro
Ácido polifosfórico
Formula: H(PO₃H)nOH
Pto. Ebullición: 550 °C (760 mmHg)
Densidad: 2,05 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084480
Núm. CAS: 8017-16-1
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear viscous liquid (May darken on storage)
Color scale ≤50 APHA
Titration with NaOH ≥82 % (as P2O5)