Tetróxido de osmio 2,5% (w/w) in tert-butanol estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
197450050 197450010 197450250
ACRO197450050EA 174 EUR
ACRO197450050 ACRO197450010 ACRO197450250
Tetróxido de osmio 2,5% (w/w) in tert-butanol estabilizado
Tetróxido de osmio
Formula: O₄Os
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011150
Núm. CAS: 20816-12-0
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Fused mass or solution
Stabilizer tert-Butyl hydroperoxide
Strength ≥2.5 wt%