Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(ethylene)rhodium(I) chloride dimer, [Rh(C₂H₄)₂Cl]₂, µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I), Dichlorotetra(ethylene)dirhodium(I), Dichlorotetrakis(ethylene)dirhodium(I)
197591000 197590010
ACRO197591000EA 122 EUR
ACRO197591000 ACRO197590010
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
CAS No.: 12081-16-2
Formula: C₈H₁₆Cl₂Rh₂
MW: 388,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00013206
Núm. CAS: 12081-16-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to rust brown to black Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥52.0 %