Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
197600010 197602500
ACRO197600010EA 826 EUR
ACRO197600010 ACRO197602500
Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I) 97%
Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
Appearance: Red to brown Crystalline powder or crystals or needles
Formula: C₄Cl₂O₄Rh₂
Pto. de fusión: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00135610
Núm. CAS: 14523-22-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (ex Rh)