Sulphamethazine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4,6-Dimethylsulphadiazine, Sulphadimidine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidyl)benzenesulphonamide
199300250 199301000
ACRO199300250EA 43.6 EUR
ACRO199300250 ACRO199301000
Sulphamethazine 99%
Sulphamethazine
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formula: C₁₂H₁₄N₄O₂S
Pto. de fusión: 197…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006066
Núm. CAS: 57-68-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 200 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %