N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N,N-Dimethylmethyleneiminium Iodide, Eschenmoser's Salt
201010100 201010500
ACRO201010100EA 118 EUR
ACRO201010100 ACRO201010500
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide 97%
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide
Appearance: Cream to yellow Crystalline powder
Formula: C₃H₈IN
Pto. de fusión: 219 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011810
Núm. CAS: 33797-51-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %