Pararosaniline base
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
201550100 201550500
ACRO201550100EA 69.6 EUR
ACRO201550100 ACRO201550500
Pararosaniline base
Pararosaniline
CAS No.: 467-62-9
Formula: C₁₉H₁₉N₃O
Pto. de fusión: 205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036222
Núm. CAS: 467-62-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies