Amberlite® CG-50 ion-exchange resin Type 1
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
202110250 202115000 202111000
ACRO202110250EA 74.8 EUR
ACRO202110250 ACRO202115000 ACRO202111000
Amberlite® CG-50 ion-exchange resin Type 1
Amberlite® CG-50
CAS No.: 9042-11-9
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132693
Núm. CAS: 9042-11-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤10 % (> 150 µm)
Moisture ≤10 %
Total weight capacity ≥10 meq/g