Amberlyst® 15, seca ion-exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
202140250 202145000 202140025
ACRO202140250EA 34.7 EUR
ACRO202140250 ACRO202145000 ACRO202140025
Amberlyst® 15, seca ion-exchange resin
Amberlyst® 15
Appearance: Beads
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145841
Núm. CAS: 9037-24-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beads
Water ≤1.5 %
Particle size ≤1.0 % (< 0.300 mm)
Total weight capacity ≥4.70 eq/kg (H)