Amberlyst® 15, wet ion-exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
202150250
202155000
202150050
ACRO202150250EA
27.7
EUR
ACRO202150250
ACRO202155000
ACRO202150050
Amberlyst® 15, wet ion-exchange resin
Amberlyst® 15
Appearance: Grey-brown =<1.70
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145841 Núm. CAS: 9037-24-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Grey-brown Beads |
Particle size | ≤5.0 % (> 1.180 mm) |
Harmonic mean size | 0.600 to 0.850 mm |
Uniformity coefficient | ≤1.70 |
Moisture holding capacity | 52.0 to 57.0 % (H) |
Total volume capacity | ≥1.70 eq/l (H) |
Total weight capacity | ≥4.70 eq/kg (H) |