Amberlyst® A-21 ion-exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Amberlyst® A21
202170010 202172500
ACRO202170010EA 195 EUR
ACRO202170010 ACRO202172500
Amberlyst® A-21 ion-exchange resin
Amberlyst® A-21
Appearance: Light brown =<1.80
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145842
Núm. CAS: 9049-93-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light brown Beads
Particle size ≤2.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size 0.490 to 0.690 mm
Uniformity coefficient ≤1.80
Moisture holding capacity 52.0 to 62.0 % (free base)
Total volume capacity ≥1.3 eq/l (free base)