Amberlite® XAD4
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
202231000
202235000
202230025
ACRO202231000EA
60.6
EUR
ACRO202231000
ACRO202235000
ACRO202230025
Amberlite® XAD4
Amberlite® XAD4
CAS No.: 9003-69-4
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132704 Núm. CAS: 9003-69-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Beads |
Particle size | ≤5.0 % (> 1.180 mm) |
Harmonic mean size | 0.490 to 0.690 mm |
Uniformity coefficient | ≤2.0 |
Moisture holding capacity | 54.0 to 60.0 % |
Ponceau dye test | ≤1.0 |
Sodium chloride (NaCl) | 20.0 to 32.0 g/l |