Amberlite® XAD-7 HP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
202241000 202245000 202240025
ACRO202241000EA 42 EUR
ACRO202241000 ACRO202245000 ACRO202240025
Amberlite® XAD-7 HP
Amberlite® XAD-7 HP
CAS No.: 37380-43-1
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132705
Núm. CAS: 37380-43-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink-beige Beads
Particle size ≤8.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size 0.430 to 0.690 mm
Uniformity coefficient ≤2.0
TOC-AFNOR test ≤10 ppm (total)
Moisture holding capacity 61.0 to 69.0 %