Amberlite® IRA-900 (Cl) ion-exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Amberlite®, IRA-900 chloride form, Amberlite® IRA-900
202315000
202310025
202311000
ACRO202315000EA
102
EUR
ACRO202315000
ACRO202310025
ACRO202311000
Amberlite® IRA-900 (Cl) ion-exchange resin
Amberlite® IRA-900 (Cl)
CAS No.: 9050-97-9
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132712 Núm. CAS: 9050-97-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Cream to beige to light brown Beads |
Particle size | ≤3.0 % (> 1.180 mm) |
Harmonic mean size | 0.650 to 0.820 mm |
Uniformity coefficient | ≤1.8 |
Moisture holding capacity | 58 to 64 % (Cl-) |
Total volume capacity | ≥1.0 eq/l (Cl-) |