Vinblastine sulphate 96.0-102.0%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
203450050 203450250
ACRO203450050EA 110 EUR
ACRO203450050 ACRO203450250
Vinblastine sulphate 96.0-102.0%
Vinblastine sulphate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formula: C₄₆H₆₀N₄O₁₃S
Pto. de fusión: 267 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00082457
Núm. CAS: 143-67-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC 96.0 to 102.0 %