(1R,4R)-Dihydrocarvone (Mezcla de isómeros) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (2R,5R)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohexanone
203650250 203651000
ACRO203650250EA 99.1 EUR
ACRO203650250 ACRO203651000
(1R,4R)-Dihydrocarvone (Mezcla de isómeros) 98%
(1R,4R)-Dihydrocarvone
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152.237 g/mol
Pto. Ebullición: 87…88 °C (6 mmHg)
Densidad: 0.9255 g/cm³
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001636
Núm. CAS: 5524-05-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.923 to 0.928
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (neat) > +14.0°