(-)-Perillaldehyde 90%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: L(-)-Perillaldehyde, L-Perillaldehyde, (-)-4-Isopropenyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, (S)-4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
203660050 203660250
ACRO203660050EA 34.7 EUR
ACRO203660050 ACRO203660250
(-)-Perillaldehyde 90%
(-)-Perillaldehyde
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 104…105 °C (10 mmHg)
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001543
Núm. CAS: 18031-40-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
Assay ≥88 %
Specific gravity (20/20°C) 0.965 to 0.975
Specific optical rotation -105° to -125° (20°C, 589 nm) (c=10, C2H5OH)