Potassium hexacyanocobaltate(III) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
203920050 203921000 203925000
ACRO203920050EA 23.7 EUR
ACRO203920050 ACRO203921000 ACRO203925000
Potassium hexacyanocobaltate(III) 95%
Potassium hexacyanocobaltate(III)
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline solid
Formula: C₆CoK₃N₆
Densidad: 1,87 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011391
Núm. CAS: 13963-58-1
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown Crystalline solid
Assay ≥94 %