Cyclophosphamide monohydrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1,3,2-oxazaphosphinane 2-oxide hydrate, Cyclophosphamide hydrate, 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-1,3,2-oxazaphosphorin-2-oxide
203960010 203960050 203960250
ACRO203960010EA 80.6 EUR
ACRO203960010 ACRO203960050 ACRO203960250
Cyclophosphamide monohydrate 97%
Cyclophosphamide monohydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals
Formula: C₇H₁₇Cl₂N₂O₃P
Pto. de fusión: 49…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149395
Núm. CAS: 6055-19-2
UN: 3464
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
Water 5.5 to 7.5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (ELSD)