Dicoumarol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3'-Methylenebis(4-hydroxycoumarin), Bishydroxycoumarin, Dicoumarin
204120050 204120250
ACRO204120050EA 37.9 EUR
ACRO204120050 ACRO204120250
Dicoumarol 99%
Dicoumarol
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₁₉H₁₂O₆
MW: 336,30 g/mol
Pto. de fusión: 290…292 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006857
Núm. CAS: 66-76-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %