Diethylstilbestrol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, Stilbestrol, DES, (E)-4,4'-(Hex-3-ene-3,4-diyl)diphenol
204130050 204130100 204130010
ACRO204130050EA 226 EUR
ACRO204130050 ACRO204130100 ACRO204130010
Diethylstilbestrol 99%
Diethylstilbestrol
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formula: C₁₈H₂₀O₂
MW: 268,356 g/mol
Pto. de fusión: 169…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002373
Núm. CAS: 56-53-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 175 °C
HPLC ≥98.5 %