Leuco crystal violet 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4',4''-Methanetriyltris(N,N-dimethylaniline), Tris(4-dimethylaminophenyl)methane, 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
204330250
204330050
ACRO204330250EA
170
EUR
ACRO204330250
ACRO204330050
Leuco crystal violet 99%, puro
Leuco crystal violet
Appearance: White to light grey to light violet Powder
Formula:
C₂₅H₃₁N₃ Pto. de fusión: 175…180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008314 Núm. CAS: 603-48-5 UN: 3077 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light grey to light violet Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 175 to 180 °C |
HPLC | ≥98.5 % |