Sodium glycinate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
204591000 204595000
ACRO204591000EA 84.3 EUR
ACRO204591000 ACRO204595000
Sodium glycinate 99%
Sodium glycinate
CAS No.: 6000-44-8
Formula: C₂H₄NNaO₂
Pto. de fusión: 197…201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062543
Núm. CAS: 6000-44-8
EINECS: 227-842-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 % (K.F.)
UV transmittance ≥94.0 % (c=5, H2O, 400 nm) 1 cm cell
pH 11.1 to 12.0 (10 % in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %