DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride, 3-Amino-DL-alanine Hydrochloride, DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
204670050 204670250
ACRO204670050EA 118 EUR
ACRO204670050 ACRO204670250
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride
CAS No.: 54897-59-5
Formula: C₃H₈N₂O₂
MW: 140.57 g/mol
Pto. de fusión: 222…226 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012884
Núm. CAS: 54897-59-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %