Hydroxy naphthol blue disodium salt ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
204880050
204881000
204885000
ACRO204880050EA
31.1
EUR
ACRO204880050
ACRO204881000
ACRO204885000
Hydroxy naphthol blue disodium salt ACS
Hydroxy naphthol blue disodium salt
CAS No.: 165660-27-5
Formula:
C₂₀H₁₂N₂O₁₁S₃·2Na Pto. de fusión: 274 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004075 Núm. CAS: 165660-27-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Blue to dark purple Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Suitability | (for Ca determination) Passes test |