2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
204960010 204960050
ACRO204960010EA 93.6 EUR
ACRO204960010 ACRO204960050
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 99%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
CAS No.: 3251-69-2
Formula: C₅H₇ClN₂O₂
Pto. de fusión: 218…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012698
Núm. CAS: 3251-69-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 225 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %