L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
205430100 205430500
ACRO205430100EA 58.2 EUR
ACRO205430100 ACRO205430500
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride 99%
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder or needles
Formula: C₁₁H₁₆ClNO₂
Pto. de fusión: 154…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012507
Núm. CAS: 3182-93-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 157 °C
Specific optical rotation +32.2° to +35.2° (20 °C, 589 nm) (c=2, C2H5OH)
Titration with HClO4 ≥98.5 %