Potassium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
205471000
205478000
205471000.EA
205
EUR
205471000.
205478000.
Potassium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Potassium tri-sec-butylborohydride
Appearance: Clear light yellow Solution
Formula:
C₁₂H₂₇BK Densidad: 0,91 g/cm³ Pto. de inflamación: –17 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009324 Núm. CAS: 54575-49-4 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear light yellow Solution (May darken on storage) |
Strength | ≥1 M |