Níquel aluminio aleación según Raney (Al-Ni) 50/50, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aluminum-nickel alloy
206231000 206235000 206230025
206231000.EA 62.1 EUR
206231000. 206235000. 206230025.
Níquel aluminio aleación según Raney (Al-Ni) 50/50, en polvo
Níquel aluminio aleación según Raney
CAS No.: 12635-29-9
Formula: Ni:Al;₅₀:₅₀%
Pto. de fusión: 1350 °C
Densidad: 3.46 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167392
Núm. CAS: 12635-29-9
UN: 3208
ADR: 4.3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to grey-black Powder
Aluminium (Al) 47.0 to 52.0 %
Nickel (Ni) 48.0 to 53.0 %